2,4-Xylylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01620.1EA 0 EUR
MAYBSB01620.1 MAYBSB01620EA MAYBSB01620.50
2,4-Xylylisothiocyanat
2,4-Xylylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NS
Molecular Weight: 163,24 g/mol
Siedepunkt: 262…263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31,5 °C
MDL: MFCD00022054
CAS-Nummer: 39842-01-8
UN: 2923
ADR: 8,III