2,6-Xylylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL476439-1GEA
24.6
EUR
SIAL476439-1G
2,6-Xylylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NS Molecular Weight: 163,24 g/mol Siedepunkt: 67 °C (0,4 mmHg) Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00038715 CAS-Nummer: 19241-16-8 EINECS: 242-906-0 UN: 3334 ADR: 9, |