2,6-Xylylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat
A19480.06EA
53.3
EUR
A19480.06
A19480.14
2,6-Xylylisothiocyanat ≥98%
2,6-Xylylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NS Molecular Weight: 163,24 g/mol Siedepunkt: 247 °C Dichte: 1,085 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038715 CAS-Nummer: 19241-16-8 EINECS: 242-906-0 UN: 2922 ADR: 8,III |