2,6-Diisopropylphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC31412.10EA 0 EUR
MAYBAC31412.10 MAYBAC31412.50 MAYBAC31412.1
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molecular Weight: 203,28 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2485 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008882
CAS-Nummer: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
UN: 3382
ADR: 6.1,I