Phenolphthalein ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
A17135.0BEA
157
EUR
A17135.0B
A17135.30
A17135.18
Phenolphthalein ≥98%
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 318,33 g/mol Schmelzpunkt: 258…262 °C Dichte: 1,299 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 13,07325 |