4-Hexylresorcin
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hexylresorcinol
EDQMH0420000EA
235
EUR
EDQMH0420000
4-Hexylresorcin
4-Hexylresorcin
Formel:
C₁₂H₁₈O₂ Molecular Weight: 194,27 g/mol Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 64…67 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002284 CAS-Nummer: 136-77-6 EINECS: 205-257-4 Merck Index: 12,04750 |