4-Ethylresorcin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Ethylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALE48200-25GEA 342 EUR
SIALE48200-25G
4-Ethylresorcin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylresorcin
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100 °C
MDL: MFCD00002283
CAS-Nummer: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1