3,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzol
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL423742-1GEA 42.7 EUR
SIAL423742-1G
3,5-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
MDL: MFCD00015435
CAS-Nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9