3-Methylanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Kresolmethylether

SIAL149160-100MLEA 121 EUR
SIAL149160-100ML
3-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
3-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,9891 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008395
CAS-Nummer: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR