2-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Methoxytoluol2-Kresolmethylether
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM29355-100MLEA 135 EUR
SIALM29355-100ML
2-Methylanisol, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008373
CAS-Nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III