2,3-Difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL290262-5GEA 52.1 EUR
SIAL290262-5G
2,3-Difluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,12 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010312
CAS-Nummer: 75853-18-8