3',4'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(3,4-Difluorphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL264288-5GEA 66.9 EUR
SIAL264288-5G
3',4'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7