α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L18167.06EA 96.3 EUR
L18167.06 L18167.03 L18167.14
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol 96%
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
Formel: C₇H₂F₆
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C
Dichte: 1,475
Flammpunkt: 22 °C (71 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190109
CAS-Nummer: 122030-04-0
UN: 1993
ADR: 3,II