2',5'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
MOLEM45596894EA
0
EUR
MOLEM45596894
2',5'-Dihydroxyacetophenon
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 199…202 °C |
MDL:
MFCD00002343 CAS-Nummer: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |