2',5'-Dihydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18284.0010EA 71.9 EUR
8.18284.0010 8.18284.9999
2',5'-Dihydroxyacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
MDL: MFCD00002343
CAS-Nummer: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula 2,5-(OH)2-C6H3COCH3