2',5'-Dihydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
ACRO114810050EA
29.3
EUR
ACRO114810050
ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacetophenon 97%
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 203…208 °C |
MDL:
MFCD00002343 CAS-Nummer: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 208 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |
Clarity of solution | passes test |