2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dichlor-2-(trifluormethyl)benzol
, 2,5-Dichlorbenzotrifluorid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL246069-25GEA
119
EUR
SIAL246069-25G
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃ Molecular Weight: 215 g/mol Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 1,5009 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000608 CAS-Nummer: 320-50-3 EINECS: 206-276-0 UN: 1760 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...