Styrol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vinylbenzol
, Phenylethylen
, Phenylethen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
47745-UEA
58.3
EUR
47745-U
Styrol, Supelco®
Styrol
Formel:
C₈H₈ Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 145,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0,906 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 °C |
MDL:
MFCD00008612 CAS-Nummer: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 12,09028 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...