3,5-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL478164-2GEA 141 EUR
SIAL478164-2G
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,18 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 54132-76-2
UN: 3335
ADR: 9,