2,6-Difluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Difluor-2-isothiocyanatobenzol
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL308196-5GEA
222
EUR
SIAL308196-5G
SIAL308196-1G
2,6-Difluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS Molecular Weight: 171,17 g/mol Siedepunkt: 106…107 °C (35 mmHg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041047 CAS-Nummer: 207974-17-2 UN: 2930 ADR: 6.1,II |