3,4-Difluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
MAYBAC35916.50EA 0 EUR
MAYBAC35916.50 ACRO359160050 MAYBAC35916.1
3,4-Difluorphenylboronsäure 97%
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157,91 g/mol
Schmelzpunkt: 289…290 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00807405
CAS-Nummer: 168267-41-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %