1,2,3-Trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL324752-1GEA
43.7
EUR
SIAL324752-1G
1,2,3-Trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trifluorobenzene
Formel:
C₆H₃F₃ Molecular Weight: 132,09 g/mol Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa) Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012013 CAS-Nummer: 1489-53-8 UN: 2387 ADR: 3,II |