1,2,3,4-Tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT11630-5GEA 63.3 EUR
SIALT11630-5G
1,2,3,4-Tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,811 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000285
CAS-Nummer: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II