Terephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL185361-5GEA
35
EUR
SIAL185361-5G
SIAL185361-100G
SIAL185361-500G
Terephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Terephthalsäure
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166,13 g/mol Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa) Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002558 CAS-Nummer: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Merck Index: 12,09306 |