Terephthalsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
1,4-Benzoldicarbonsäure
EHERC17321500EA
42
EUR
EHERC17321500
Terephthalsäure
Terephthalsäure
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166,13 g/mol Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa) Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002558 CAS-Nummer: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Merck Index: 12,09306 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...