Isophthalsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 1,3-Benzoldicarbonsäure
C14447000
EHERC14447000EA 42 EUR
EHERC14447000
Isophthalsäure
Isophthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 345…348 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00002516
CAS-Nummer: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216