Dimethylterephthalat, Supelco®

Synonyme: Terephthalsäuredimethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

31298-250MGEA 56.5 EUR
31298-250MG
Dimethylterephthalat, Supelco®
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR