Dimethylterephthalat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
Terephthalsäuredimethylester
EHERC17322000EA
58
EUR
EHERC17322000
Dimethylterephthalat
Dimethylterephthalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 139 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008440 CAS-Nummer: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Merck Index: 12,09306 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...