Dimethylterephthalat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Terephthalsäuredimethylester
A13220.36EA 35.7 EUR
A13220.36 A13220.0E
Dimethylterephthalat ≥99%
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Dichte: 1,290
Flammpunkt: 146 °C (294 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306