Benzanilid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Benzoesäurephenylamid
, Benzoesäureanilid
PROOICRS0221EA
215
EUR
PROOICRS0221
Benzanilid
Benzanilid
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molecular Weight: 197,24 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 162…165 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003069 CAS-Nummer: 93-98-1 EINECS: 202-292-7 Merck Index: 13,01060 |