2,5-Dichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL474932-5MLEA
73.5
EUR
SIAL474932-5ML
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Molecular Weight: 204,08 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C (15 mmHg) Dichte: 1,425 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041054 CAS-Nummer: 3386-42-3 UN: 3334 ADR: 9, |