2,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
Gefahr
L09735.06EA 53.9 EUR
L09735.06
2,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
2,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00002002
CAS-Nummer: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN: 2250
ADR: 6.1,II