3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chlor-2-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL539554-1GEA 0 EUR
SIAL539554-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,451 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631548
CAS-Nummer: 85345-76-2
UN: 3265
ADR: 8,II