2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzoesäurechlorid
, 2-Chlor-4-fluorbenzol-1-carbonylchlorid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL703958-25GEA
194
EUR
SIAL703958-25G
SIAL703958-5G
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Molecular Weight: 193 g/mol |
MDL:
MFCD00084954 CAS-Nummer: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |