3,5-Dichlorsalicylsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3,5-Dichlor-2-hydroxybenzoesäure
MOLE18351091-100GEA 0 EUR
MOLE18351091-100G
3,5-Dichlorsalicylsäure
3,5-Dichlorsalicylsäure
Formel: C₇H₄Cl₂O₃
Molecular Weight: 207,01 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00002442
CAS-Nummer: 320-72-9
EINECS: 206-281-8