5-Chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlor-o-anissäure
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL292494-25GEA 43.9 EUR
SIAL292494-25G
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,59 g/mol
MDL: MFCD00017546
CAS-Nummer: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7