4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24281.14EA 86.53 EUR
B24281.14 B24281.06
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure ≥98%
4-Amino-5-chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molecular Weight: 201,61 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205…208 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038794
CAS-Nummer: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3