2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL19472.25EA
0
EUR
CHMPFL19472.25
FLUO008215.5G
CHMPFL8215.POR
CHMPFL19472.5
FLUO008215.25G
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃BrFNS Molecular Weight: 232,08 g/mol |
MDL:
MFCD00673194 CAS-Nummer: 175205-35-3 UN: 2923 ADR: 8,III |