Ethyl-2-brombenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Brombenzoesäureethylester
MAYBRDP00160EAEA
0
EUR
MAYBRDP00160EA
MAYBRDP00160.1
MAYBRDP00160EE
Ethyl-2-brombenzoat
Ethyl-2-brombenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Dichte: 1,441 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00015443 CAS-Nummer: 6091-64-1 EINECS: 228-034-3 |