Xylol (Isomerengemisch) für die Histologie
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
1.08298.4000EA 156 EUR
1.08298.4000
Xylol (Isomerengemisch) für die Histologie
Xylol (Isomerengemisch)
Histological grade Xylene was developed to be a robust clearing agent in both histological and cytological applications. It is a critical raw material in all histological staining procedures. It supports the QA process in Pathology. It is a CE-certified, IVD product.
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136…145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg