2-Methylanthracen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20835000EA 130 EUR
EHERC20835000
2-Methylanthracen
2-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202 °C
Dichte: 1,181 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 613-12-7
EINECS: 210-329-3