4-Methyl-2-pentin ≥96%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649082-5GEA
101
EUR
SIAL649082-5G
4-Methyl-2-pentin ≥96%, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-pentyne
Formel:
C₆H₁₀ Molecular Weight: 82,15 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C (Lit.) Schmelzpunkt: –110,3 °C Dichte: 0,711 g/mL (25 °C) (Lit.) Flammpunkt: -12 °C |
MDL:
MFCD00041615 CAS-Nummer: 21020-27-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...