2-Octin-1-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
L05596.18EA
364
EUR
L05596.18
L05596.09
2-Octin-1-ol ≥98%
2-Octin-1-ol
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,2 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (2 mmHg) Dichte: 0,880 Flammpunkt: 91 °C (195 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039542 CAS-Nummer: 20739-58-6 |