2-Fluorzimtsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL222712-5GEA 58.9 EUR
SIAL222712-5G
2-Fluorzimtsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15 g/mol
MDL: MFCD00004370
CAS-Nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3