2-Fluorzimtsäure
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAIP43.25EA 0 EUR
MENAIP43.25 MENAIP43.50
2-Fluorzimtsäure
2-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15
MDL: MFCD00004370
CAS-Nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3