2-Fluorzimtsäure überwiegend trans 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15303.06EA 46.7 EUR
A15303.06 A15303.14
2-Fluorzimtsäure überwiegend trans 98%
2-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004370
CAS-Nummer: 451-69-4
EINECS: 207-195-3