2-Methoxyzimtsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM50845282EA 0 EUR
MOLEM50845282
2-Methoxyzimtsäure
2-Methoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,18 g/mol
MDL: MFCD00064238
CAS-Nummer: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4