4-Chlor-3-nitrozimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14954.06EA
33.8
EUR
A14954.06
A14954.14
A14954.22
4-Chlor-3-nitrozimtsäure ≥98%
4-Chlor-3-nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₆ClNO₄ Molecular Weight: 227,601 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063311 CAS-Nummer: 20797-48-2 |