Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäureethylesterGallussäureethylesterEthylgallat
A13733.18EA 125 EUR
A13733.18 A13733.09
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016430
CAS-Nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5