Maleinsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE37286853-5KGEA 296 EUR
MOLE37286853-5KG
Maleinsäure
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/21/2297221.jpg